Print…
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 799 EUR
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 366.73 g/mol
Ponto de Fusão: 250…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00664519
Número CAS: 1164457-90-2