3-Fluoroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC8703-250MG
PC8703-5G
APOSPC8703-250MGEA
34.8
EUR
APOSPC8703-250MG
APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Fórmula:
C₈H₄FNO₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06796569 Número CAS: 174463-53-7 |