Print…
4-Fluoroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8702-1G PC8702-25G PC8702-5G
APOSPC8702-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8702-1G APOSPC8702-25G APOSPC8702-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₄FNO₃
Peso Molecular: 181.1200 g/mol
Ponto de Fusão: 231…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839826
Número CAS: 321-50-6