Print…
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8686-1G PC8686-5G
APOSPC8686-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8686-1G APOSPC8686-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02178913
Número CAS: 6652-16-0