Print…
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 204 °C
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134542
Número CAS: 64113-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III