Print…
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 336 EUR
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Peso Molecular: 236.2 g/mol
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04124379
Número CAS: 142818-02-8