Print…
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
PC8637-1G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8637-1G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅F₂NO₄
Peso Molecular: 217.13 g/mol
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689670
Número CAS: 924868-81-5