Print…
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H,9H-Hexadecafluoronon-1-yl toluene-4-sulphonate
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 599 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Ponto de ebulição: 171,5 °C/2.3mmHg
Ponto de Fusão: 46,5 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085895
Número CAS: 864-23-3