Print…
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689703
Número CAS: 185629-32-7