Print…
Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl [(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]acetate
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 169 EUR
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689674
Número CAS: 2344-98-1