Print…
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 139 EUR
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689675
Número CAS: 179011-39-3