Print…
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 253 EUR
APOSPC8620-10G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Fórmula: C₁₁H₉F₃N₂O
Peso Molecular: 242.2 g/mol
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689696
Número CAS: 566926-08-7