Print…
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-2-nitro-N-(trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC8619-10G PC8619-1G PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA 253 EUR
APOSPC8619-10G APOSPC8619-1G APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Fórmula: C₉H₃ClF₆N₂O₃
Peso Molecular: 336.58 g/mol
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689680
Número CAS: 167415-21-6