Print…
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8616-1G PC8616-250MG
APOSPC8616-1GEA 172 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₂S
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07371544
Número CAS: 142329-22-4