Print…
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₂S
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027109
Número CAS: 826995-55-5