Print…
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 568 EUR
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NOS
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027148
Número CAS: 937602-49-8