Print…
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8612-1G PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA 0 EUR
APOSPC8612-1G APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₇F₃O₂S
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371545
Número CAS: 863118-41-6