Print…
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-5GEA 212 EUR
APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Ponto de ebulição: 78…79 °C/12mmHg
Densidade: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631385
Número CAS: 144584-66-7