Print…
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₇F₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03012932
Número CAS: 146137-92-0