Print…
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 74.1 EUR
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇FO₂S
Peso Molecular: 210.224 g/mol
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027102
Número CAS: 550998-54-4