Print…
Methyl 5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8595-1G PC8595-5G
APOSPC8595-1GEA 183 EUR
APOSPC8595-1G APOSPC8595-5G
Methyl 5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇FO₂S
Peso Molecular: 210.225 g/mol
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371535
Número CAS: 154630-32-7