Print…
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8591-1G PC8591-5G
APOSPC8591-1GEA 0 EUR
APOSPC8591-1G APOSPC8591-5G
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Fórmula: C₁₂H₇F₄NO₂S
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027135
Número CAS: 937602-42-1