Print…
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8585-1G PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA 263 EUR
APOSPC8585-1G APOSPC8585-5G
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₁F₄NO₂S
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369386
Número CAS: 317319-21-4