Print…
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 350 EUR
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Fórmula: C₉H₉BrFNS
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027142
Número CAS: 937602-46-5