Print…
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Ponto de Fusão: 41…46 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027089
Número CAS: 149947-15-9