Print…
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 108 EUR
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de Fusão: 88…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142875
Número CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III