Print…
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 538 EUR
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fórmula: C₁₁H₉N₂OFS
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817444
Número CAS: 952183-71-0