Print…
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8574-5G PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA 272 EUR
APOSPC8574-5G APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Fórmula: C₆Cl₂F₁₀
Ponto de ebulição: 109…110 °C/756mmHg
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862047
Número CAS: 336-14-1