Print…
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8572-1G PC8572-5G
APOSPC8572-1GEA 145 EUR
APOSPC8572-1G APOSPC8572-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fórmula: C₁₂H₁₁N₂OFS
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01804834
Número CAS: 952183-69-6