Print…
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 162…168 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094517
Número CAS: 124700-41-0