Print…
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorobenzohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic hydrazide, 3,5-Difluorobenzene-1-carbohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic acid hydrazide
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 33.5 EUR
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01310810
Número CAS: 244022-63-7