Print…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 258 EUR
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₈F₃N₃
Peso Molecular: 251.21 g/mol
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817514
Número CAS: 910037-17-1