Print…
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl perfluoroethyl ether
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 1260 EUR
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Fórmula: C₄H₅F₅O
Peso Molecular: 164.08 g/mol
Ponto de ebulição: 29…30 °C
Densidade: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862046
Número CAS: 22052-81-9
UN: 3271
ADR: 3 II