Print…
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8535-1G PC8535-25G
APOSPC8535-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₅H₈F₃N
Ponto de ebulição: 110…112 °C
Ponto de Fusão: 27…33 °C
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093766
Número CAS: 119580-41-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II