Print…
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Fórmula: C₆H₃FINO
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095290
Número CAS: 153034-82-3