Print…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 270 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311987
Número CAS: 261635-93-2