Print…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA 29 EUR
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798253
Número CAS: 458532-86-0