Print…
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Difluoro-4-(n-hexyloxy)phenylboronic acid
PC8516-1G PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA 129 EUR
APOSPC8516-1G APOSPC8516-5G
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₇BF₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656273
Número CAS: 121219-20-3