Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 58 EUR
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
Peso Molecular: 295.07 g/mol
Ponto de ebulição: 80…84 °C/1mmHg
Densidade: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972750
Número CAS: 886762-48-7
UN: 3265
ADR: 8 III