Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 352 EUR
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso Molecular: 285.02 g/mol
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116041
Número CAS: 453565-90-7