Print…
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzaldoxime
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 372 EUR
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Fórmula: C₇H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764489
Número CAS: 19064-16-5