Print…
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline
PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 636 EUR
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662747
Número CAS: 3823-19-6