Print…
2-Fluoronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 183 EUR
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluoronicotinic acid 97%
2-Fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de Fusão: 161…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040744
Número CAS: 393-55-5