Print…
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8475-25G PC8475-5G
APOSPC8475-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091014
Número CAS: 213598-09-5