Print…
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]glycinate
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 619 EUR
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 282.65 g/mol
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141296
Número CAS: 246022-36-6