Print…
Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8473-1G PC8473-500MG PC8473-5G
APOSPC8473-1GEA 533 EUR
APOSPC8473-1G APOSPC8473-500MG APOSPC8473-5G
Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₁ClF₃N₃O₂S
Peso Molecular: 401.8 g/mol
Número MDL : MFCD00665229
Número CAS: 159885-63-9