Print…
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1,2-difluoro-3-methoxybenzene
PC8472-100G PC8472-25G
APOSPC8472-100GEA 155 EUR
APOSPC8472-100G APOSPC8472-25G
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631352
Número CAS: 261762-35-0