Print…
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Ethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 143 EUR
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fórmula: C₇H₈F₃N₃O
Peso Molecular: 207.16 g/mol
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171969
Número CAS: 338792-66-8