Print…
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8452-100G PC8452-25G
APOSPC8452-100GEA 91.5 EUR
APOSPC8452-100G APOSPC8452-25G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143291
Número CAS: 110888-15-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III