Print…
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
PC8436-1G PC8436-500MG PC8436-5G
APOSPC8436-1GEA 799 EUR
APOSPC8436-1G APOSPC8436-500MG APOSPC8436-5G
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₁₃H₁₁ClF₃N₅
Peso Molecular: 329.71 g/mol
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202227
Número CAS: 338979-12-7